Learn More
Bohlender™ Carcasas de vidrio de reloj de PTFE
Código de producto. 10247641
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10247641 125 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10247641 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor A20004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    23.81€ / paquete de 1
    Ahorro 3.49€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Convexo
Tipo Vidrios de observación
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 125 mm