Learn More
VITLAB™ Carcasas de vidrio de reloj de PTFE
Código de producto. 15282749
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15282749 60 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15282749 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 80452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.10€
    28.51€ / paquete de 10
    Ahorro 5.59€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan como tapas para vasos de precipitado
Diámetro (métrico) 60 mm