Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador centrífugo de PTFE
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
- Unidad de agitación (palas móvil, perno y receptor para palas) completamente fabricada con PTFE
- Las palas se abren a una velocidad creciente
- Diámetro de la hélice: 90 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Resistencia química universal |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 90 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de boca estrecha a partir de NS 24 |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitación, mezcla |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Temperatura (métrico) | De -200 °C a +250 °C |
| Tipo | Varilla agitadora centrífuga |