Learn More
Wheaton™ Septos de PTFE/butadieno
Código de producto. 10378953 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10378953 13 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10378953 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor W240593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.05€
    75.61€ / paquete de 100
    Ahorro 7.44€
    8% Descuento
En stock
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Butadieno
Cantidad 100/Paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Septos