Description
- Cumple con las normas de la FDA y USP requisitos de clase VI
- Interior sin grietas
- Construcción de paredes pesadas
- Apto para uso hasta 280 °C
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Capacidad (imperial) | 0,03 oz |
| Color | Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Forma | Cilíndrico |
| Show More |