Learn More
Bohlender™ Pinzas de punta roma de PTFE
Descripción
- Pinzas prefabricadas
- Construcción PTFE
- Con extremos puntiagudos o romo
- Resistencia química universal
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Romo |
| N.° por paquete | Cada |
| Diseñar | Pinzas prefabricadas |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 200mm |
| Tipo de producto | Pinzas pequeñas |