Descripción
- Piezas de contacto con el medio fabricadas en PTFE
- Adecuada para transferir líquidos ultrapuros
- La llave de paso evita que los vapores peligrosos escapen y que se produzcan goteos después de la transferencia.
- La manguera de descarga tiene 1,2 m de longitud
- Tubo de inmersión con un diámetro de 32 mm
- Todas las válvulas son de PVDF/PTFE sólido
- Calidad superior, 3 años de garantía
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Profundidad de inmersión de 40 cm |
| Incluye | Tubo de descarga |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Caudal | 180 ml/recorrido |
| Aplicaciones | Para transferir líquidos ultrapuros |
| Color | White |
| Fondo (métrico) | 40 cm |
| Tipo de producto | Bomba para barril |
| Para utilizar con (equipo) | For containers up to 30 L |
| Cantidad | 1 unidad |