Learn More
Aalborg™ Válvula de aguja con carcasa de aluminio y PTFE
Código de producto. 11860120
Change view
Click to view available options
Incluye:
1,9 cm (1 x 8 in) Accesorio NPTF
Accesorio de boquilla de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
11860120 1,9 cm (1 x 8 in) Accesorio NPTF cada uno
11820140 Accesorio de boquilla de vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11860120 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor VCHTT0A
La válvula de aguja con carcasa de aluminio de PTFE Aalborg™ está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • Líquidos en contacto con PTFE solamente
  • Carcasa metálica estructuralmente rígida.
  • Una junta tórica de PTFE
  • Simplicidad: solo siete componentes.
  • Hasta 55 SLPM (aire) o 2,8 LPM (agua)
Especificaciones
Tipo Válvula de aguja
Incluye 1,9 cm (1 x 8 in) Accesorio NPTF
Caudal de aire 55/ l/min
Caudal 28 ml/min.
Conexión de entrada NPTF (imperial) 1,9 cm (1 x 8 in) NPTF
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 65 °C