Learn More
Aalborg™ Válvula de aguja con carcasa de aluminio y PTFE
Descripción
- Líquidos en contacto con PTFE solamente
- Carcasa metálica estructuralmente rígida.
- Una junta tórica de PTFE
- Simplicidad: solo siete componentes.
- Hasta 55 SLPM (aire) o 2,8 LPM (agua)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Válvula de aguja |
| Incluye | Accesorio de boquilla de vidrio |
| Caudal de aire | 55/ l/min |
| Caudal | 28 ml/min. |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 65 °C |