Learn More
Bohlender™ Llaves de paso de 3 vías PTFE
Description
- Proporciona resistencia a temperaturas de 0° a + 110 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Presión máxima de 2 bar
- Llave de paso de 3 vías con orificio en forma de T y tres conexiones
- Con tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio para conectar tubos
- Tapón cónico de la llave de paso; la estanqueidad aumenta al girar la tuerca de la parte inferior
- Dirección de caudal marcada
- Se adapta a los tubos con un diámetro externo de 8 mm
- Diámetro de 3,5 mm
- Rosca M 18 x 2
Specifications
Specifications
| Tipo | Llave de paso de 3 vías |
| Calibre de tapón | Diámetro de 3,5 mm |
| Descripción | Para rosca M 18 x 2 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Se adapta al D.I. de tubos | de D.E. 8 mm |
| Longitud (métrico) | 74 mm |
| Temperatura (métrico) | De 0° a +110 °C |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Connectors | 3 conectores |