Learn More
Masterflex™ Válvula de solenoide de elevación directa de PTFE de 3 'vías
Código de producto. 11700029
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
VDC 12
VDC 24
Presión máxima:
18 psi
30 psi
60 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Presión máxima unitSize
11700029 VDC 12 30 psi cada uno
11790019 VDC 24 60 psi cada uno
12843223 VDC 24 30 psi cada uno
13257499 VDC 24 18 psi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11700029 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0154011
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso con fluidos corrosivos o de gran pureza
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 70 °C
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvulas solenoide de 3 vías de succión directa
Tensión VDC 12
Presión máxima 30 psi
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.