Learn More
Bohlender™ Llave de paso de 2 vías de PTFE
Código de producto. 10023431
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca:
GL18
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca unitSize
10023431 GL18 1 PCS
1 options
Código de producto. 10023431 Proveedor Bohlender™ N.º de proveedor E68418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.20€
    70.43€ / paquete de 1
    Ahorro 164.77€
    70% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Especificaciones
Material PTFE
Longitud global (métrico) 64 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la distribución de líquidos o gases
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -30 °C
Tamaño de rosca GL18
Anchura (métrico) 30 mm
Forma I
Altura (métrico) 45 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 150 °C
Tipo de producto Llave de paso de dos vías