Learn More
Masterflex™ Válvula de solenoide de elevación directa de PTFE de 2 'vías
Código de producto. 11759759
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Teflón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
11759759 Teflón cada uno
1 options
Código de producto. 11759759 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0154009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    221.56€ / paquete de 1
    Ahorro 101.44€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso con fluidos corrosivos o de gran pureza
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 70 °C
Material Teflón
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvulas solenoide de 2 vías de succión directa
Tensión VDC 12