Learn More
Pterostilbene, TRC
Código de producto. 30009646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009646 50 mg 50 miligramos
30012908 1 g 1 g
30011975 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83989050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-42-8
Fórmula molecular C16 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 256.3
Sinónimo Phenol, 4-[(1E)-2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-, 4-Stilbenol, 3',5'-dimethoxy-, (E)- (8CI), Phenol, 4-[2-(3,5-dimethoxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, (E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)-1-(4-hydroxyphenyl)ethene, (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, (E)-4-Hydroxy-3',5'-dimethoxystilbene, 3,5-Dimethoxy-4'-hydroxy-trans-stilbene, 4-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol, E-Pterostilbene, Pterostilbene, trans-3,5-Dimethoxy-4'-hydroxystilbene, trans-Pterostilbene
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(3,5-dimetoxifenil)etilil]fenol
SMILES COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pterostilbene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1099
Porcentaje de pureza >95%