Learn More
Ácido pteroico (>85%), TRC
Código de producto. 30135982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135982 50 mg 50 miligramos
30005059 100 mg 100 miligramos
30011736 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84011050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-24-4
Fórmula molecular C14 H12 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 312.28
Sinónimo 4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid, Folic Acid Imp. D (EP), Pteroic Acid
Nombre IUPAC 4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridina-6-il)metilamino]ácido benzoico
SMILES NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pteroic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0971