Learn More
Ácido Pterino-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30136691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136691 1 g 1 g
30005295 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8398801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-60-7
Fórmula molecular C7 H5 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 207.15
Sinónimo 6-Pteridinecarboxylic acid, 2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-, 6-Pteridinecarboxylic acid, 2-amino-1,4-dihydro-4-oxo- (8CI,9CI), 6-Pteridinecarboxylic acid, 2-amino-4-hydroxy- (6CI), 2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinecarboxylic acid, 2-Amino-4-hydroxy-6-carboxypteridine, 2-Amino-4-hydroxypteridine-6-carboxylic acid, 2-Amino-4-hydroxypterin-6-carboxylic acid, 2-Amino-6-carboxy-4-hydroxypteridine, 6-Carboxypterin, NSC 96893, Pterin-6-carboxylic acid, Ranachrome 5, Pterine-6-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-amino-4-oxo-3H-pteridina-6-carboxílico
SMILES NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pterine-6-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0392
Porcentaje de pureza >95%