Learn More
Sal de sodio PTC-124, TRC
Código de producto. 30396700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30396700 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5960701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ataluren Sodium
CAS 775304-59-1
Fórmula molecular C15H8FN2NaO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9FN2O3.Na/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20;/h1-8H,(H,19,20);/q;+1/p-1
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC(C3=CC(C(O[Na])=O)=CC=C3)=NO2
Nombre IUPAC 3-(5-(2-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 306.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.04