Learn More
Sal de sodio PTC-124, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ataluren Sodium |
| CAS | 775304-59-1 |
| Fórmula molecular | C15H8FN2NaO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H9FN2O3.Na/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20;/h1-8H,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C2=NC(C3=CC(C(O[Na])=O)=CC=C3)=NO2 |
| Nombre IUPAC | 3-(5-(2-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)benzoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 306.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.04 |