Learn More
PTB7-Th (PCE10), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17176584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17176584 100 mg 100 miligramos
17186584 250 mg 250 miligramos
17196584 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17176584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66975.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1469791-66-9
Fórmula molecular (C{4}{9}H{5}{7}FO{2}S{6})n
Sinónimo Poly[[4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][2-[[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl]-3-fluorothieno[3,4-b]thiophenediyl]]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTB7-Th (PCE10)
Cantidad 100 mg
Forma física Sólido