Learn More
PTACH, MedChemExpress
Código de producto. 16488157
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488157 5 mg 5 miligramos
16445448 10 mg 10 miligramos
16441627 50 mg 50 miligramos
16406046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488157 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12954
MedChemExpress PTACH (NCH-51) is a potent HDAC inhibitor with IC50s of 48 nM, 32 nM, and 41 nM for HDAC1, HDAC4, and HDAC6, respectively. PTACH exerts potent growth inhibition against various cancer cells (EC50s of 1.1-9.1 μM) .
PTACH (NCH-51) is a potent HDAC inhibitor with IC50s of 48 nM, 32 nM, and 41 nM for HDAC1, HDAC4, and HDAC6, respectively. PTACH exerts potent growth inhibition against various cancer cells (EC50s of 1.1-9.1 μM) .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PTACH
Forma física Solid
CAS 848354-66-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N2O2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NCH-51
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (128.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C(SCCCCCCC(NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CS1)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 390.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.56
Porcentaje de pureza 97.01%