Descripción
- Sensor de temperatura para termorregulación precisa del medio.
- Ideal para calentar agitadores magnéticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | De 50 °C a 310 °ºC |
| Tipo | Sonda de temperatura |
| Material | Acero inoxidable |