Learn More
Hamilton Soporte de sonda PT1000
Código de producto. 31257792
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Código de producto. Material
31257792 Acero inoxidable
1 options
Código de producto. 31257792 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10176378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    220.52€ / paquete de 1
    Ahorro 22.48€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Proporciona una plataforma estable y segura para la sonda de temperatura PT1000 cuando se utiliza con un agitador magnético de calentamiento. Garantiza una posición fiable durante la monitorización de la temperatura en laboratorio.
  • Soporte ajustable para sonda de temperatura PT1000
  • Se fija de forma segura al agitador magnético MagHeat
  • Mantiene la sonda de temperatura estable durante el funcionamiento
Especificaciones
Tipo Sonda de temperatura
Garantía Ninguno
Material Acero inoxidable