Descripción
Para su uso con: Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova
- Composed of AISI 316Ti, a titanium-stabilized version of the 316 stainless steel
- AISI 316Ti is a type of austenitic chromium-nickel stainless steel specifically designed to resist intergranular corrosion at high temperatures
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda externa PT100, 0-400 °C, acero inoxidable, para todos los tamaños de placas calefactoras y agitadores con placa calefactora Cimarec+ y SuperNuova+ |
| Para utilizar con (equipo) | Placas calefactoras y agitadores de placa calefactora Cimarec y SuperNuova |
| Temperatura (métrico) | 0°C a 400°C |
| Tipo | Accesorio, sonda |
| Pantalla | Digital |
| Material | Acero inoxidable |