Learn More
Meso-tetra(pentafluorofenil)porfina de Pt(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pt(II) meso-Tetra(pentafluorophenyl)porphine |
| CAS | 109781-47-7 |
| Fórmula molecular | C44H8F20N4Pt |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Platinum','[5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-','(SP-4-1)-, Platinum','[5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-N21,N22,N23,N24]-','(SP-4-1)-, (SP-4-1)-[5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24]platinum, 21H,23H-Porphine','5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)-','platinum complex, Platinum 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin, Platinum meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine, Platinum tetra(pentafluorophenyl)porphyrin, Platinum tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin, Platinum(II) tetra(pentafluorophenyl)porphine, Platinum(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)porphyrin, PtTFPP, meso-5,10,15,20-Tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)porphyrinatoplatinum, meso-5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrinatoplatinum, Pt(II) meso-Tetra(pentafluorophenyl)porphine, Platinum(II) meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H8F20N4.Pt/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;/h1-8H;/q-2;+2/b17-9+,17-11?,18-10+,18-12?,19-13+,19-15?,20-14+,20-16?; |
| SMILES | Fc1c(F)c(F)c(C2=C3C=CC4=C(C5=N6C(=C(C7=CC=C8C(=C9C=CC2=N9[Pt+2]6([N-]34)[N-]78)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c%10F)c%11c(F)c(F)c(F)c(F)c%11F)C=C5)c%12c(F)c(F)c(F)c(F)c%12F)c(F)c1F |
| Peso molecular (g/mol) | 1167.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1167.0077 |