Learn More
Kinematica™ Agregado M-Design de 12 mm para Polytron™ para homogeneizadores PT 1200 E, PT 1300 D y PT 2500 E
Tienda Kinematica ProductosDescripción
- Rotor con hojas integradas
- Diseño estándar de rotor/estator
- Dos filas de dientes y hojas
- Todos los agregados se entregan con todas las herramientas de montaje/desmontaje necesarias.
- Corta la muestra fuera del generador.
- Procesos de muestras o partículas de gran tamaño
- El rotor con hojas facilita el procesamiento de partículas o muestras de tejido celular más grandes.
- Dispersión y mezcla de partículas con un tamaño de hasta 25 mm
- Preparación de muestras para la extracción y disolución de material orgánico
- Dispersión de muestras fibrosas y duras (por ejemplo, carne)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Agregado |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 2 ml a 30 l |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Tipo inferior | Diseño en M |
| Descripción | Rotor con dos filas de dientes y hojas integradas |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para la extracción y disolución de material orgánico, procesamiento de muestras o partículas de gran tamaño y dispersión de muestras fibrosas y duras (por ejemplo, carne) |
| Para utilizar con (equipo) | PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000 |