Learn More
RETSCH Divisores de tubos rotativos modelo PT200
Código de producto. 11914202 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11914202 100/240 V cada uno
11994192 220/240 V cada uno
2 options
Código de producto. 11914202
Marca: RETSCH 40.412.0004
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Divisores de tubos rotativos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 551 x 520 x 1050 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos
Altura (métrico) 1050 mm
Hertz 50/60 Hz
Longitud (métrico) 551 mm
Modelo PT 200
Fase Conexión eléctrica en 1 fase
Tensión 100/240 V
Peso (métrico) ∼ 46 kg
Anchura (métrico) 520 mm