Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para 3589W/6097C |
| Modelo | PT 1000.70 |
| Temperatura (métrico) | De -10 °C a +400 °C |
| Tipo | Sensor de temperatura |