Descripción
- Los tubos
- Sensor adicional
- Interior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensor de temperatura Pt 100: Pt 100 flexible adicional, interior, para mostrar la temperatura en la pantalla de la unidad |
| Para utilizar con (equipo) | BINDER Cámaras ED 56, ED 115, ED 260, ED 720 |
| Material | Plástico |
| Tipo | Sensor de temperatura |