Learn More
Horst™ Sensor Pt 100
Código de producto. 10719822
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10719822 4mm cada uno
1 options
Código de producto. 10719822 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 70308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.44€
    98.00€ / paquete de 1
    Ahorro 57.44€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4mm
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Material Fibra de vidrio
Longitud del cable de alimentación (métrico) 50 mm
Tipo de producto Sensor Pt 100
Temperatura (métrico) 500 °C