Descripción
- División de alta precisión para adaptarse a los dispositivos analíticos modernos
- Diseño modular
- Alimentación automática del material a través del alimentador sincronizado
- Sistema de abrazaderas de liberación rápida para una manipulación sencilla y rápida de los frascos para muestras
- Ajuste digital de la hora
- La velocidad se controla y se mantiene constante
- Amplia gama de accesorios, incluidos varios cabezales de división, sistemas de recogida y alimentación
- Resistente, fácil de limpiar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Divisor de muestras |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 420 x 580 x 910 mm |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos |
| Altura (métrico) | 910 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Longitud (métrico) | 420 mm |
| Modelo | PT 100 |
| Fase | Conexión eléctrica en 1 fase |
| Tensión | 100/240 V |
| Mostrar más |