Learn More
Thermo Scientific™ Medio selectivo CFC para Pseudomonas
Descripción
Aísle selectivamente las especies de Pseudomonas en una amplia variedad de muestras con este medio listo para su uso.
Aísle selectivamente las especies de Pseudomonas de una amplia variedad de muestras con el medio selectivo CFC para Pseudomonas Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso. El medio contiene cloruro de magnesio y sulfato de potasio para mejorar la producción de pigmentos y la recuperación de Pseudomonas aeruginosa o Pseudomonas a la vez que se suprimen considerablemente las especies de Klebsiella, Proteus y Providencia.
Utilice el agar selectivo CFC para Pseudomonas para el aislamiento selectivo de las especies de Pseudomonas a partir de una variedad de muestras.
- La producción de pigmentos mejorada facilita la identificación
- Las Pseudomonas aeruginosa producen un color verde brillante característico
- Klebsiella, Proteus y Providencia se suprimen en gran medida
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Color blanco ostra, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Medio selectivo CFC para Pseudomonas |
| Formato | Placa de 90mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 7,1 ± 0,2 |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |