Learn More
Psoralidin, MedChemExpress
Descripción
Psoralidin is a dual inhibitor of COX-2 and 5-LOX, regulates ionizing radiation (IR)-induced pulmonary inflammation.Anti-cancer, anti-bacterial, and anti-inflammatory properties. Psoralidin significantly downregulates NOTCH1 signaling. Psoralidin also greatly induces ROS generation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Psoralidin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 18642-23-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H16O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (148.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1C2=C(OC3=CC(O)=CC=C32)C4=CC(C/C=C(C)\C)=C(O)C=C4O1 |
| Mostrar más |