Learn More
Psoralena, TRC
Código de producto. 30135569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135569 50 mg 50 miligramos
30138279 25 mg 25 miligramos
17942145 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83980050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-97-7
Fórmula molecular C11 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 186.16
Sinónimo 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
Nombre IUPAC furo[3,2-g]chromen-7-one
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Psoralen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0317
Porcentaje de pureza >95%