Learn More
Psoralen, MedChemExpress
Código de producto. 16464737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464737 50 mg 50 miligramos
16448966 100 mg 100 miligramos
16448848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0053
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Psoralen (Ficusin) is a coumarin isolated from the seeds of Fructus Psoraleae. Psoralen exhibits a wide range of biological properties, including anti-cancer, antioxidant, antidepressant, anticancer, antibacterial, and antiviral, et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Psoralen
Forma física Solid
CAS 66-97-7
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Ficusin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (537.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.37 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C=CC2=CC3=C(OC=C3)C=C2O1
Peso molecular (g/mol) 186.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Porcentaje de pureza 99.67%