Learn More
Psoraleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442889 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15442889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60042.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.44€
    218.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 58.79€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Se intercala en el ADN; reactivo fotoquímico para la investigación de la estructura del ácido nucleico
Intercalates into DNA; photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-97-7
Fórmula molecular C11H6O3
Peso molecular (g/mol) 186.17
Número MDL MFCD00010520
Clave InChI ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo psoralen, ficusin, 7h-furo 3,2-g chromen-7-one, furocoumarin, psoralene, 7h-furo 3,2-g 1 benzopyran-7-one, psorline-p, 6,7-furanocoumarin, furo 3,2-g chromen-7-one, furo 3,2-g coumarin
PubChem CID 6199
ChEBI CHEBI:27616
Nombre IUPAC 7H-furo[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Psoralen
Punto de fusión 163°C to 164°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Beilstein 152784
Índice Merck 14,7928
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Psoralen
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one