Learn More
Psora 4, TRC
Código de producto. 30427470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30427470 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30427470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83970025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Psora 4
CAS 724709-68-6
Fórmula molecular C21 H18 O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-(4-Phenylbutoxy)-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O4/c22-21-14-19(23-10-5-4-8-15-6-2-1-3-7-15)17-12-16-9-11-24-18(16)13-20(17)25-21/h1-3,6-7,9,11-14H,4-5,8,10H2
SMILES O=C1Oc2cc3occc3cc2C(=C1)OCCCCc4ccccc4
Nombre IUPAC 5-(4-fenilbutoxi)furo[3,2-g]cromen-7-ona
Peso molecular (g/mol) 334.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1205
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.