Learn More
PSN632408, MedChemExpress
Descripción
PSN632408, a selective, orally active GPR119 agonist, shows similar potency to OEA at both recombinant mouse and human GPR119 receptors (EC50=5.6 and 7.9 uM, respectively). PSN632408 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function. PSN632408 has the potential for the research of obesity and related metabolic disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PSN632408 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 857652-30-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H24N4O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CC1)OCC2=NC(C3=CC=NC=C3)=NO2 |
| Mostrar más |