Learn More
PSMD11 Antibody (2C7), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18249530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18249530 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18249530 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP259484AF750
Mouse Monoclonal Antibody
PSMD11 Monoclonal antibody specifically detects PSMD11 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PSMD11
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2C7
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC3844,26S proteasome regulatory subunit RPN6, p44.5,26S proteasome regulatory subunit 9, proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 11,26S proteasome regulatory subunit p44.5, Rpn6,26S proteasome regulatory subunit S9, S9,26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human PSMD11 (1-422aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5717
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ