missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PSMC6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13424677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13424677 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13424677 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA530134

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HepG2, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (98%), Xenopus laevis (99%), Chicken (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PSMC6 (proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase 6), also known as P44, p42, SUG2, S10B or CADP44, is a regulatory component of the 26S proteasome. More specifically, PSMC6 is one of the six ATPase subunits of the 19S regulator base. It contains a leucine zipper motif and an AAA (ATPase associated with diverse cellular activities) domain and belongs to the AAA ATPase family of chaperone-like ATPases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PSMC6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica PSMC6
N.º de referencia del gen P62333, P62334
Alias de gen 2300001E01Rik; 26S protease regulatory subunit 10B; 26S protease regulatory subunit S10B; 26S proteasome AAA-ATPase subunit RPT4; 26S proteasome regulatory subunit 10B; AI451058; CADP44; conserved ATPase domain protein 44; epididymis secretory protein Li 73; HEL-S-73; p42; P44; proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6; proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6-like; proteasome 26S subunit ATPase 6; proteasome 26S subunit, ATPase 6; proteasome subunit p42; PSMC6; SUG2
Símbolos de los genes PSMC6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PSMC6. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5706, 67089
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.