Learn More
PSMB8 Rabbit, anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 18008955 Tienda Proteintech Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18008955 100 μL 100 microlitros
18076405 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18008955 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL59414859100UL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
The PSMB8 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PSMB8. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PSMB8 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™594.
Especificaciones
Antígeno PSMB8
Aplicaciones Immunofluorescence
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Símbolos de los genes beta5i, D6S216, D6S216E, LMP7, Low molecular mass protein 7, Macropain subunit C13, Proteasome component C13, Proteasome subunit beta 5i, Proteasome subunit beta type 8, PSMB5i, PSMB8, RING10, Y2
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5696
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG