missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PSMA7 Monoclonal Antibody (OTI9B6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17553374
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17553374 30 μL 30 microlitros
17533374 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17553374 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810349S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PSMA7 Monoclonal antibody specifically detects PSMA7 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno PSMA7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9B6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PSMA7
N.º de referencia del gen O14818
Alias de gen C6; C6-I; epididymis secretory protein Li 276; HEL-S-276; HSPC; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 7; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 7; proteasome subunit alpha 4; proteasome subunit alpha 7; proteasome subunit alpha type-7; Proteasome subunit RC6-1; proteasome subunit XAPC7; Psma7; RC6-1; RP5-1005F21.4; testicular tissue protein Li 151; XAPC7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PSMA7 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.