Learn More
Erlab PSM - Solis Premium 1200
Código de producto. 18801514 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de bioseguridad de Clase II
Código de producto. Tipo de producto
18801514 Cabina de bioseguridad de Clase II
1 options
Código de producto. 18801514 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORHOT19856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11620.00€
    10818.00€ / paquete de 1
    Ahorro 802.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Cabina de seguridad microbiológica avanzada que garantiza la seguridad del operador, el control de la contaminación y el rendimiento ergonómico en entornos de laboratorio.
  • Modelo: BSC (Cabina de Seguridad Biológica) Solis Premium 1200
  • Sistema de filtración: Filtración dual que combina filtros de partículas (HEPA/ULPA) y moleculares (carbón activado) para una mayor pureza del aire y eficiencia de contención.
  • Protección: Protección del operador conforme a la norma NF EN ISO 12469:2000; Clase de protección del producto ISO 5 según NF EN ISO 14644-1:2015; Filtros HEPA H14 – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 1520 x 780 x 1421 mm que proporcionan un amplio espacio de trabajo para las operaciones de laboratorio.
  • Flujo de aire: 1000 m³ /h asegurando un flujo de aire laminar estable y limpio
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 85/170 W para un rendimiento energéticamente eficiente
  • Estructura: Laterales y ventana frontal de vidrio laminado con cámara de manipulación de acero inoxidable cepillado 304L para mayor durabilidad e higiene.
  • Superficie de trabajo: Diseño segmentado que permite un fácil mantenimiento y un flujo de trabajo eficiente
  • Anemómetro: integrado para un monitoreo preciso del flujo de aire
  • Interfaz de pantalla táctil (TSI) que proporciona un control intuitivo y fácil de usar
  • Cámara integrada para monitoreo y documentación
  • Sistema de control de voz (VCS) para una cómoda operación manos libres
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 salidas con tapas protectoras para mayor seguridad y accesibilidad
  • Sistema de descontaminación UV (ultravioleta) que garantiza condiciones de trabajo estériles
  • Apoyabrazos ergonómico diseñado para la comodidad del operador durante un uso prolongado
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Solis Premium 1200
Nivel de ruido 55 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 270 W
Tomas 2