Learn More
Erlab PSM - Solis Essentiel 1800
Código de producto. 17870044 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de bioseguridad de Clase II
Código de producto. Tipo de producto
17870044 Cabina de bioseguridad de Clase II
1 options
Código de producto. 17870044 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORHOT19837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14620.00€
    13612.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1008.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Cabina de seguridad microbiológica avanzada que garantiza la seguridad del operador, el control de la contaminación y la eficiencia ergonómica en entornos de laboratorio.
  • Modelo: Cabina de Seguridad Biológica, Solis Essentiel 1800
  • Sistema de filtración: Filtración dual que combina filtros de partículas (HEPA/ULPA) y moleculares (carbón activado) para una pureza del aire óptima y contención de contaminantes.
  • Protección: Protección del operador conforme a la norma NF EN ISO 12469:2000; Clase de protección del producto ISO 5 según NF EN ISO 14644-1:2015; Filtros HEPA H14 – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 2130 x 780 x 1421 mm para un espacio de trabajo espacioso y eficiente
  • Flujo de aire: 1480 m³ /h garantizando un flujo de aire laminar constante y contención
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 110/310 W que proporcionan un rendimiento energéticamente eficiente
  • Estructura: Laterales y ventana frontal de vidrio laminado con cámara de manipulación de acero inoxidable cepillado de 304 L para mayor durabilidad.
  • Superficie de trabajo: segmentada para un fácil mantenimiento y un flujo de trabajo mejorado
  • Anemómetro: integrado para monitorizar el flujo de aire en tiempo real
  • Interfaz de pantalla táctil (TSI) para un funcionamiento perfecto
  • Cámara web integrada para observación y documentación remota
  • Sistema de control de voz (VCS) para funcionalidad manos libres
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 salidas con tapas protectoras para mayor comodidad y seguridad.
  • Sistema de descontaminación UV (ultravioleta) para condiciones estériles
  • Apoyabrazos ergonómico para una mayor comodidad del usuario durante la operación
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Solis Essentiel 1800
Nivel de ruido 55 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 270 W
Tomas 2