Learn More
Erlab PSM - Solis Essential 900
Código de producto. 17839200 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de bioseguridad de Clase II
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17839200 Cabina de bioseguridad de Clase II cada uno
1 options
Código de producto. 17839200 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORHOT19836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9070.00€
    8441.00€ / paquete de 1
    Ahorro 629.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Cabina de seguridad microbiológica avanzada que garantiza la seguridad del operador, el control de la contaminación y el rendimiento ergonómico en entornos de laboratorio.
  • Modelo: Cabina de Seguridad Biológica, Solis Essential 900
  • Sistema de filtración: Filtración dual con filtros de partículas (HEPA/ULPA) y moleculares (carbón activado) que garantizan un flujo de aire laminar limpio y una contención eficaz de contaminantes.
  • Protección: Protección del operador conforme a la norma NF EN ISO 12469:2000; Clase de protección del producto ISO 5 según NF EN ISO 14644-1:2015; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 1215 x 780 x 1421 mm que proporciona un espacio de trabajo compacto pero eficiente
  • Flujo de aire: 770 m³ /h manteniendo una circulación de aire laminar constante
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 80/160 W garantizando un rendimiento energéticamente eficiente
  • Estructura: Laterales y ventana frontal de vidrio laminado con cámara de manipulación de acero inoxidable cepillado 304L para mayor durabilidad y facilidad de limpieza.
  • Superficie de trabajo: Diseño segmentado para un flujo de trabajo ergonómico y mantenimiento
  • Anemómetro: integrado para un monitoreo preciso del flujo de aire
  • Interfaz de pantalla táctil (TSI) para un control y operación intuitivos
  • Cámara web integrada para monitorización y documentación
  • Sistema de control de voz (VCS) para operación manos libres
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 salidas con tapas protectoras que garantizan la seguridad del usuario
  • Sistema de descontaminación UV (ultravioleta) para mantener condiciones estériles
  • Apoyabrazos ergonómico para mayor comodidad del operador durante un uso prolongado
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Solis Essentiel 900
Nivel de ruido 55 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 270 W
Tomas 2