Learn More
Erlab PSM - Solis Essential 1200
Código de producto. 17829200 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de bioseguridad de Clase II
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17829200 Cabina de bioseguridad de Clase II cada uno
1 options
Código de producto. 17829200 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORHOT19822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9985.00€
    9292.00€ / paquete de 1
    Ahorro 693.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-02-2027
Una cabina de seguridad microbiológica compacta que garantiza una protección superior para el operador, un control eficiente de la contaminación y una facilidad de uso ergonómica.
  • Modelo: Cabina de Seguridad Biológica, Solis Essential 1200
  • Sistema de filtración: Filtración dual con filtros de partículas (HEPA/ULPA) y moleculares (carbón activado) para máxima seguridad
  • Protección: Protección del operador conforme a la norma NF EN ISO 12469:2000; Clase de protección del producto ISO 5 según NF EN ISO 14644-1:2015; Filtros HEPA H14 – 99,995 % MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Flujo de aire: 1000 m³ /hora
  • Dimensiones: 1520 x 780 x 1421 mm
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 85 / 170 W
  • Estructura: Laterales y ventana frontal de vidrio laminado; Espacio de trabajo de acero inoxidable cepillado de 304 L
  • Superficie de trabajo: segmentada para un flujo de trabajo eficiente
  • Anemómetro para monitorización del flujo de aire
  • Interfaz de pantalla táctil (TSI)
  • Cámara web integrada para monitorización y documentación
  • Sistema de control de voz (VCS)
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 tomas de corriente con tapas protectoras
  • Sistema de descontaminación UV (ultravioleta)
  • Apoyabrazos ergonómico para comodidad del operador
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Solis Essentiel 1200
Nivel de ruido 55 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 270 W
Tomas 2