Learn More
Psilocina O-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30409638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409638 2.5 mg -
30419245 5 mg 5 miligramos
30416132 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7907102.5MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514212-83-0
Fórmula molecular C18H24N2O7
Peso molecular (g/mol) 380.4
Sinónimo (2S,3S,4S,5R,6S)-6-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-4-yl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[3-[2-(dimetilamino)etil]-1H-indol-4-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2cccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Psilocin O-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24N2O7/c1-20(2)7-6-9-8-19-10-4-3-5-11(12(9)10)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h3-5,8,13-16,18-19,21-23H,6-7H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1584
Porcentaje de pureza >95%