Learn More
psi-Tropine, TRC
Código de producto. 30453054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453054 1 g -
30449849 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453054 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8926601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-97-7
Fórmula molecular C8 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 141.21
Sinónimo Pseudotropine, 3β-Tropanol, 1αH,5αH-Tropan-3β-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, exo-, Pseudotropine (6CI,7CI), (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3-Pseudotropanol, 3β-Tropanol, NSC 43871, Pseudotropanol, ψ-Tropine
Nombre IUPAC (1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](O)C2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Pseudotropine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.