Learn More
PSI-7409 tetrasodium, MedChemExpress
Código de producto. 16496788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496788 10 mg 10 miligramos
16493486 25 mg 25 miligramos
16479337 5 mg 5 miligramos
16461549 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15745A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
MedChemExpress PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
PSI-7409 tetrasodium is an active 5'-triphosphate metabolite of sofosbuvir (PSI-7977), inhibiting HCV NS5B polymerases, with IC50s of 1.6, 2.8, 0.7 and 2.6 μM for GT 1b_Con1, GT 2a_JFH1, GT 3a, and GT 4a NS5B polymerases, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PSI-7409 tetrasodium
CAS 1621884-22-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12FN2Na4O14P3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 125 mg/mL (212.55 mM)
SMILES O[C@@H]([C@@](C)(F)[C@H](N1C(NC(C=C1)=O)=O)O2)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 588.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.09
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus