Learn More
PSI 6130, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-C-methylcytidine |
| CAS | 817204-33-4 |
| Fórmula molecular | C10H14FN3O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | PSI 6130, 2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-C-methylcytidine, R 1656, (2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyl-cytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14FN3O4/c1-10(11)7(16)5(4-15)18-8(10)14-3-2-6(12)13-9(14)17/h2-3,5,7-8,15-16H,4H2,1H3,(H2,12,13,17)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(F)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)-3-metiloxolan-2-il]pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 259.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0968 |