Learn More
Pseurotina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pseurotin A |
| CAS | 58523-30-1 |
| Fórmula molecular | C22H25NO8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [5S-[2(1R*,2R*,3Z),5alpha,8beta,9beta]]-8-Benzoyl-2-(1,2-dihydroxy-3-hexenyl)-9-hydroxy-8-methoxy-3-methyl-1-oxa-7-azaspiro[4.4]non-2-ene-4,6-dione, (5S,8S,9R)-8-Benzoyl-2-[(1S,2S,3Z)-1,2-dihydroxy-3-hexenyl]-9-hydroxy-8-methoxy-3-methyl-1-oxa-7-azaspiro[4.4]non-2-ene-4,6-dione, NSC 348694, Pseurotin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO8/c1-4-5-11-14(24)15(25)16-12(2)17(26)21(31-16)19(28)22(30-3,23-20(21)29)18(27)13-9-7-6-8-10-13/h5-11,14-15,19,24-25,28H,4H2,1-3H3,(H,23,29)/b11-5-/t14-,15-,19+,21+,22+/m0/s1 |
| SMILES | CC\C=C/[C@H](O)[C@H](O)C1=C(C)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](O)[C@](NC2=O)(OC)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (5S,8S,9R)-8-benzoil-2-[(Z,1S,2S)-1,2-dihidroxihex-3-enil]-9-hidroxi-8-metoxi-3-metil-1-oxa-7-azaespiro[4.4]non-2-eno-4,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 431.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.158 |